Learn More
BRAND™ Deep Well Plate Mat Covers
Provide an effective plug seal for each well. Use of cover mats reduces the maximum volume of wells, but improves sealing and reduces evaporation of sample.
Marca:  BRAND™ 701357
541.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.04000kg
Codice prodotto. 10655903
  • 595.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with 96-well plates, 364-well plates, and deep-well plates
  • Polypropylene, polyethylene and silicone mats are autoclavable (EVA is not autoclavable.)
  • Improves sealing and reduces evaporation of sample.
Specifica
Specifica
Silicone
50
384-well Deep Well Plate, 0.3 mL
384
Cover Mat