Learn More
BRAND™ BRANDplates immunoGrade™ 96-Well Microplates
Una scelta eccellente per la maggior parte dei test ELISA standard così come per gli immunodosaggi in fase solida
Marca: BRAND™ 781724
330.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Optimized for the immobilization of IgG
- High binding capacity for molecules with mixed hydrophobic and hydrophilic regions
- Designed to minimize cross-contamination
- Blue alphanumeric embossing for easy well identification on standard plates
- Non-sterile
Información de órdenes
Packaging is 20 stacks of 5 plates each (100 plates). Each stack comes with one lid.
Especificaciones
Standard | |
8 x 12 | |
Bianco | |
96 | |
330 μl | |
Per la maggior parte dei test ELISA standard così come per gli immunodosaggi in fase solida |
Sì | |
High Binding | |
Polistirene | |
Non-sterile | |
Round | |
100/Cs. |