Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 0.5 a 20 ul
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™, da 0.5 a 20μL consentono di pipettare in microtubi e micropiastre senza toccare le pareti. Le graduazioni marcate a 2μ e 10 μL consentono una valutazione rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
Marca:  BRAND™ 732244
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54000kg
Codice prodotto. 15194917
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Nonsterile , high-purity polypropylene is free from oleamide and diHEMDA.
  • Gradations marked at 2μL and 10μL provide quick volume assessment.
  • Slender design allows pipetting in microtubes and microplates without touching the walls.
  • Available in either standard or ultra low retention types.
  • Available either in bulk packages or in convenient rack-and-stack formats.
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process.
  • Homogeneous, defect-free surface thus produced has low surface tension.
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media.
  • For biological samples that contain detergents such as Triton™ X-100, SDS, Tween, etc.
  • High chemical resistance.
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging material properties.
Specifica
Specifica
0.5 to 20 μL
Colorless
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free
Slender
Yes
2, 10μL
Non-sterile
Autoclavable
Refill
TipStack, 2 x 5 refills, 96 each