Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-well Microplates
Nontreated sterile microplates for diverse applications
Marca:  BRAND™ 781668
245.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.70000kg
Codice prodotto. 10479183
  • 257.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 10-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PS surface
  • Medium binding
  • Sterilized via beta-radiation
  • Standard plates available in U-, V-, F-, C-shapes
  • Transparent bottom available in F- shape
  • With lid
  • Available in clear, white or black
  • Gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
Bacteriological assays, screenings, storage.
Specifica
Specifica
Includes Barcode
Standard
8 x 12
Black
96
Non-treated
Bacteriological assays, screening and for storage
ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS
With Lid
Medium Binding
Polystyrene
Sterile
Flat Bottom (F-well)
50/Cs.