Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-well Microplates
Nontreated sterile microplates for diverse applications
Marca:  BRAND™ 781671
578.57 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.38000kg
Codice prodotto. 10657333
  • 685.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 31-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PS surface
  • Medium binding
  • Sterilized via beta-radiation
  • Standard plates available in U-, V-, F-, C-shapes
  • Transparent bottom available in F- shape
  • With lid
  • Available in clear, white or black
  • Gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
Bacteriological assays, screenings, storage.
Specifica
Specifica
Includes Barcode
Standard
8 x 12
Medium Binding
96-well Assay Microplate
330 μL
Sterile
Flat Bottom (F-well)
50/Cs.
ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS
With Lid
Individually Wrapped
Black, Clear Bottom
Polystyrene
96
Non-treated
Bacteriological assays, screening and for storage