Learn More
BRAND™ Filtro a membrana
Per l'uso con pipettatori seripettor™ / QuikSip™ / accu-jet™ pro macro. Le membrane filtranti BRAND™ sono disponibili in blister con capacità di 3 μl.
Marca: BRAND™ 26052
7.74 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04500kg
Descrizione
- Per dosatore per pipette seripettor™ / QuikSip™ / accu-jet™ pro / macro
- Confezione in blister di
- 3 μm
- Non sterile
Specifica
Polipropilene, PTFE | |
3μ m | |
Riduce la contaminazione incrociata, protegge dall’aspirazione e consente un pipettaggio con tolleranze di classe A | |
Dosatori per pipette Macro e Accu-jet™ |