Learn More
BrandTech™ Square Bottles with Screw Caps
Catalog Number 15792016
29.52 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
16.9 oz., 500 mL
3.38 oz., 100 mL
33.8 oz., 1000 mL
8.45 oz., 250 mL
Materiale:
HDPE
LDPE
VITLAB square bottles made of high density polyethylene with low density polyethylene screw caps
  • space saving square design give smaller footprint
Capacità 3.38 oz., 100 mL
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura GL 18
Tipo di chiusura Screw Cap
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Materiale HDPE