Learn More
BRAND™ Pipette monocanale a volume regolabile Transferpette™ S
Alto grado di accuratezza, precisione, massima versatilità e prestazioni affidabili con tecnologia Easy Calibration™. La pipetta monocanale a volume variabile BrandTrade; Transferpette™ S offre un semplice funzionamento a una sola mano con freno regolabile, per prevenire eventuali variazioni accidentali di volume.
Marca: BRAND™ 704784
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33660kg
Descrizione
The Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers robust yet lightweight construction, simple, one-handed operation, a high degree of accuracy and precision with Easy Calibration™ technology for long lasting reliability. The single channel model is available in fixed volume and digital models in volume ranges from 0.1μL to 10mL.
- Centralized pipetting button with optimized stroke length
- Adjustable brake to fix volume range
- Visible four-digit volume display
- Compatible with universal tips (0.1-1μL requires nano-cap tips)
- Repeatedly autoclavable at 121°C/250°F(20min.)
Specifica
±0.6% | |
Puntale da 1 a 10 ml | |
1 to 10 mL Tip | |
1 | |
Singel Channel Pipette | |
Digitale | |
Applicazioni complesse in laboratorio | |
Montaggio a scaffale/rack, certificato delle prestazioni, manuale d’uso | |
3 anni |
CE, IVD | |
Sì | |
D-10000 | |
Transferpette™ S | |
Da 1000 a 10,000 μl | |
Profilo curvo | |
Puntale da 1 a 10 ml | |
10 μl |