Learn More
BRAND™ Pipette monocanale a volume regolabile Transferpette™ S
Alto grado di accuratezza, precisione, massima versatilità e prestazioni affidabili con tecnologia Easy Calibration™. La pipetta monocanale a volume variabile BrandTrade; Transferpette™ S offre un semplice funzionamento a una sola mano con freno regolabile, per prevenire eventuali variazioni accidentali di volume.
Marca:  BRAND™ 704768
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Codice prodotto. 10208062
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes: Supporto per ripiano/rack, certificato di prestazioni, manuale di istruzioni
Descrizione
Descrizione
La pipetta monocanale a volume regolabile Transferpette™ S ha una struttura robusta ma leggera, funzionamento a una sola mano, un alto grado di accuratezza e precisione con tecnologia Easy Calibration™ per un'affidabilità prolungata nel tempo. Il modello monocanale è disponibile in modelli digitali e a volume fisso da 0.1μl a 10ml.
  • Pulsante centrale di pipettaggio con lunghezza della corsa ottimizzata
  • Freno regolabile per fissare l'intervallo di volume
  • Display nitido del volume a quattro cifre
  • Compatibile con puntali universali (0.1-1μl richiede puntali Nano-Cap)
  • Per autoclavaggi ripetuti a 121°C/250°F(20min.)
Servizi
Tre anni di garanzia
Specifica
Specifica
±2%
Puntale Nano-cap™ da 0.1 a 20 μl e da 0.1 a 1 μl
0.1 μL to 20 μL and 0.1 μL to 1 μL Nano-Cap™ Tip
1
Pipetta monocanale
Digitale
Applicazioni di laboratorio impegnative
Certificato di prestazioni, manuale d'uso, montaggio a scaffale e tre anni di garanzia.
3 anni
CE, IVD
D-1
Transferpette™ S
Da 0.1 a 1 μl
Curvo
Puntale Nano-cap™ da 0.1 a 20 μl e da 0.1 a 1 μl
0.001 μl