Learn More
BRAND™ Pipette monocanale a volume regolabile Transferpette™ S
Alto grado di accuratezza, precisione, massima versatilità e prestazioni affidabili con tecnologia Easy Calibration™. La pipetta monocanale a volume variabile BrandTrade; Transferpette™ S offre un semplice funzionamento a una sola mano con freno regolabile, per prevenire eventuali variazioni accidentali di volume.
Marca:  BRAND™ 704780
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29520kg
Codice prodotto. 10615643
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
The Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers robust yet lightweight construction, simple, one-handed operation, a high degree of accuracy and precision with Easy Calibration™ technology for long lasting reliability. The single channel model is available in fixed volume and digital models in volume ranges from 0.1μL to 10mL.
  • Centralized pipetting button with optimized stroke length
  • Adjustable brake to fix volume range
  • Visible four-digit volume display
  • Compatible with universal tips (0.1-1μL requires nano-cap tips)
  • Repeatedly autoclavable at 121°C/250°F(20min.)
Specifica
Specifica
±0.6%
Puntale da 50 a 1000 μl, puntale da 50 a 1250 μl, puntale da 50 a 1000 μl
D-1000
Transferpette™ S
Da 100 a 1000 μl
Profilo curvo
Puntale da 50 a 1000 μl, puntale da 50 a 1250 μl, puntale da 50 a 1000 μl
1 μl
CE, IVD
1
Singel Channel Pipette
Digitale
Applicazioni complesse in laboratorio
Montaggio a scaffale/rack, certificato delle prestazioni, manuale d’uso
3 anni