Learn More
Bromoacetaldehyde diethyl acetal, 97%, Thermo Scientific Chemicals
37.90€ - 645.00€
Identificatori chimici
CAS | 2032-35-1 |
---|---|
Formula molecolare | C6H13BrO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 197.07 |
Numero MDL | MFCD00000214 |
InChI Key | LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal |
PubChem CID | 74852 |
IUPAC Name | 2-bromo-1,1-diethoxyethane |
SMILES | CCOC(CBr)OCC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10777922
|
Thermo Scientific Acros
346521000 |
100 mL | Glass bottle |
37.90€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10153241
|
Thermo Scientific Acros
346525000 |
500 mL | Glass bottle |
152.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11944771
|
Thermo Scientific Acros
346520025 |
2.5 L | Glass bottle | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
2032-35-1 | |
197.07 | |
LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N | |
74852 | |
CCOC(CBr)OCC |
C6H13BrO2 | |
MFCD00000214 | |
bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal | |
2-bromo-1,1-diethoxyethane |
Specifica
Bromoacetaldehyde diethyl acetal | |
2032-35-1 | |
66.0°C to 67.0°C (18.0 mmHg) | |
96% min. (GC) | |
BrCH2CH(OC2H5)2 | |
MFCD00000214 | |
1.28 | |
Solubility in water: immiscible | |
CCOC(CBr)OCC | |
197.07 | |
197.07 |
97% | |
1.2800g/mL | |
61°C | |
C6H13BrO2 | |
1.4380 to 1.4400 | |
01,625 | |
bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal | |
LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1,1-diethoxyethane | |
74852 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Fatal if inhaled.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 217-989-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H330-Letale se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
RUO – Research Use Only