Learn More
Bromoacetaldehyde diethyl acetal, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10777922
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
2032-35-1
C6H13BrO2
197.07
MFCD00000214
LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal
74852
2-bromo-1,1-diethoxyethane
CCOC(CBr)OCC
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
2032-35-1
C6H13BrO2
197.07
MFCD00000214
LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal
74852
2-bromo-1,1-diethoxyethane
CCOC(CBr)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Nota nome 97%
Densità 1.2800g/mL
Punti di ebollizione 66.0°C to 67.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 61°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrCH2CH(OC2H5)2
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4400
Quantità 100 mL
Beilstein 01,625
Gravità specifica 1.28
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 197.07
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.