Learn More
Hirschmann™ Amber Glass Stoppers
Light weight amber colored hollow glass stopper for the protection of UV-sensitive media.
Marca: Hirschmann™ 8902390
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
- Acc. to DIN 12 252
Specifica
Stopper | |
NS 34/35 | |
Hexagonal |
1 Each | |
DIN 12 252 |