Learn More
Hirschmann™ Amber Glass Stoppers
Light weight amber colored hollow glass stopper for the protection of UV-sensitive media.
Marca:  Hirschmann™ 8902370
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10556053
  • 7.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12 252
Specifica
Specifica
Stopper
Glass
NS 14/23
1/Ea.
For tight sealing of standard ground vessels