Learn More
Hirschmann™ Beuta volumetrica in vetro con stopper in vetro marrone
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks, Amber Glass are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Marca:  Hirschmann™ 2640271
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 13197939
  • 79.50€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 01-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With NS ground and hollow amber glass stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 1042
Vetro
25 ml
110 mm
Smeriglio standard 12/21 NS
Marrone
Marrone
Vetro Duran, Duran Glass
±0.06 ml
±0.06 ml
A