Learn More
BTX™ HT 25-well Electroporation Plates
HT 25-well Electroporation Plates for use with ECM 630 and ECM 830 Electroporation Systems.
82.15€ - 595.00€
Specifica
Linea di prodotti | BTX Electroporation |
---|---|
Product Type | Electroporation consumables |
Camera di elettroporazione | 25-well Electroporation Plate |
Sterilità | Sterile |
Compatibilità ad alta produttività | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensioni gap (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensioni gap (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15427320
|
BTX™
450466 |
100 μL (Working) | 2 mm | 1 Ea. |
107.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15437320
|
BTX™
450467 |
100 μL (Working) | 2 mm | 6 Pk. |
595.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15497310
|
BTX™
450462 |
200 μL | 4 mm | 1 Ea. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15407320
|
BTX™
450463 |
200 μL | 4 mm | 6 Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- 25-well disposable electroporation plate
- Standard multi-well formats
- Bio-compatible materials
Specifica
BTX Electroporation | |
25-well Electroporation Plate | |
Yes |
Electroporation consumables | |
Sterile |