Learn More
BTX™ Caliper Electrodes
Caliper Electrodes for in-vivo electroporation.
1065.00€ - 1350.00€
Specifica
Tensione | 500 V |
---|---|
Forma dell'elettrodo | Square |
Durata della vita | Unlimited when properly maintained |
Intervallo della lunghezza dell'impulso | 10 μsec. to 99 msec. |
Dimensioni gap (sistema imperiale) | 0.039 to 5.11 in. |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15437250
|
BTX™
450102 |
2 cm | 2 cm | Stainless Steel |
1350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15427250
|
BTX™
450101 |
1 cm | 1 cm | Brass |
1065.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- For in vivo electroporation, specifically the delivery of molecules or drugs into a desired tissue
- Consist of two stainless-steel electrodes that grasp the surface site to be electroporated
- Applications include:
- Electrochemotherapy (ECT): the use of pulsed electric fields to deliver chemotherapeutic drugs into cancerous tumors or
- Transdermal Delivery (TDD): use of a pulsed electric field to deliver drugs or other molecules through the skin to the targeted site
- For use with BTX Gemini X2 electroporation systems.
Specifica
500 V | |
Unlimited when properly maintained | |
0.039 to 5.11 in. | |
Non-sterile |
Square | |
10 μsec. to 99 msec. | |
1 to 130 mm | |
Banana Cables |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.