Learn More
BTX™ Two-Needle Array™ Electrode Kit
Two-Needle Array™ Electrode Kit designed for in vivo drug or gene delivery.
615.00€ - 675.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | In-Vivo Drug or Gene Delivery, Muscle Gene Therapy |
---|---|
Materiale | Stainless Steel, Delrin |
Linea di prodotti | BTX Electroporation |
Tensione | 500 V |
Lunghezza (sistema imperiale) elettrodo | 0.78 in. |
Includes:
- Handle
- Six two-needle arrays
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni gap (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni gap (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15407290
|
BTX™
450167 |
10 mm |
675.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15417290
|
BTX™
450168 |
5 mm |
615.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Consists of reusable array handle and sterile, disposable two-needle array
- Enables simple, inexpensive, safe direct injection of muscle tissue for plasmid DNA delivery
- Compatible with ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
- Supplied in convenient kit with Delrin handle and 20 mm stainless-steel needle array (pack of 6), or order components separately (match handle size to needle array size)
Two Sizes
- 5 mm array and handle recommended for small muscle masses such as mouse tibialis
- 10 mm size suitable for larger muscle masses such as rat gastronomes
Specifica
In-Vivo Drug or Gene Delivery, Muscle Gene Therapy | |
BTX Electroporation | |
0.78 in. | |
10 μsec. to 99 msec. in PBS | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Stainless Steel, Delrin | |
500 V | |
20 mm | |
5°C to 40°C | |
Banana Cables |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.