Learn More
BTX™ Two-Needle Array™ Electrodes: Handle Only
Handle for use with BTX Two-Needle Array™ Electrodes (cat. no. BTX531).
354.00€ - 387.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | In-Vivo Drug or Gene Delivery, Muscle Gene Therapy |
---|---|
Materiale | Delrin |
Linea di prodotti | BTX Electroporation |
Product Type | Electroporation accessory |
Tensione | 500 V |
Includes: 8cm long array handle
s
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni gap (sistema metrico) | Dimensioni gap (sistema imperiale) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni gap (sistema metrico) | Dimensioni gap (sistema imperiale) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15467290
|
BTX™
450205 |
10 mm | 0.39 in. | 2-needle Array (45-0167), ECM830, Gemini X2 and ECM2001+ Generators |
387.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15477290
|
BTX™
450206 |
5 mm | 0.19 in. | 2-needle Array (45-0168), ECM 830, 2001, 2001+ and Gemini X2 Generators |
354.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Reusable
- 45-0167 handle designed for 45-0120 10 mm needle tips
- Used for larger muscle masses
- 45-0168 handle designed for 45-0121 5 mm needle tips
- Recommended for smaller muscle masses
Specifica
In-Vivo Drug or Gene Delivery, Muscle Gene Therapy | |
BTX Electroporation | |
500 V | |
1 Ea. | |
Banana Cables |
Delrin | |
Electroporation accessory | |
10 μsec. to 99 msec. in PBS | |
Non-sterile | |
Square Wave |