Learn More
BUCHI Pallone di evaporazione e accessori
Fiasche in vetro borosilicato 3.3 resistenti a sostanze chimiche e variazioni di temperatura di 180 °C
Marca: BUCHI 001758
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.07000kg
Descrizione
- Flask ring made of non-sliding silicone
Specifica
Olio di silicone | |
Sistema di evaporazione | |
1000 ml |