Learn More
BUCHI Set of Verification Substances for Melting Point Apparatus
For use with Melting Point apparatus.
Marca: BUCHI 037667
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15000kg
Includes: 4-Acetylbenzonitrile, m-Toluic acid, Sulfanilamide and Phenolphthalein
Descrizione
For use with Melting Point apparatus.Specifica
Verification Substances Set | |
B-545 melting point apparatus | |
4-acetylbenzonitrile, m-toluic acid, sulfanilamide and phenolphthalein |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: phenacetin, caffeine, vanillin