Learn More
BUCHI Palloni di raccolta per evaporatori rotanti
BUCHI receiving flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents on rotary evaporators.
Marca:  BUCHI 000421
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 10087311
  • 174.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. Buchi™ Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
  • Con giunto sferico in vetro KS–35
  • Range compreso tra 50 ml e 3000 ml
  • In vetro o con rivestimento in plastica
Specifica
Specifica
Vetro standard
Evaporatore rotante
Senza rivestimento
50 ml
Fiasca di raccolta
Giunto sferico KS-35
Rotondo