Learn More
Buffer Colour Coded Solution pH4.00 (Phthalate) Red, NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
31.85€ - 239.40€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10457711
|
Fisher Chemical
J/2825/08 |
500 mL | HDPE plastic bottle |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10427260
|
Fisher Chemical
J/2825/15 |
1 L | HDPE plastic bottle |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10070170
|
Fisher Chemical
J/2825/17 |
2.5 L | HDPE plastic bottle |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10774371
|
Fisher Chemical
J/2825/21 |
5 L | Plastic container |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10080200
|
Fisher Chemical
J/2825/24 |
10 L | Bag in box |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Ready to use for pH measurement.Each solution is easily identified by its color, saving time and reducing errors.
Our buffer solutions are a high quality and reliable range of products that ensure accurate results for calibration/titration.
- Standard and color-coded buffer solutions
- Manufactured to a tolerance of ±0.02 pH units
- Accurately standardized and labelled with lot-specific pH at 20°C
- All buffers are traceable to NIST and BS 1647 standard
- Packed in HDPE containers to help protect the products integrity an ensure safe handling (refers to 1L, 2.5L, and 5L quantities)
- Standard buffers are available over the range pH2 to pH10
- Color-coded buffer solutions are available over the range pH4, pH7, and pH