Learn More
Buffer Solution Duracal pH 9.21 (25°C),NIST/PTB reference materials, DKD certified, Honeywell Fluka™
250 mL, certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified
Marca:  Honeywell Fluka 242147-250ML
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25250kg
Codice prodotto. 15632560
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
Buffer Solution Duracal Ph 9.21 (25°C)
Blue
NONH for all modes of transport
Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified
250 mL