Learn More
Buffer solution, pH 13.00 (+/-0.026 @ 25°C), No Color, Specpure, NIST Traceable, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046307.K2
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Buffer solution, pH 13.00 (±0.01 at 25°C), No Color, Specpure™, NIST Traceable is used as a means of keeping the pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Buffer solution, pH 13.00 (±0.01 at 25°C) | |
1 L | |
MFCD03458582 | |
Miscible with water |
NIST Traceable | |
Colorless | |
Specpure™ | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- Buffer solution, pH 13.00
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide
RUO – Research Use Only