Learn More
Buffer solution, pH 5.2 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Buffer solution |
CAS | 1336-21-6 |
pH | 5.2 |
Quantità | 1000 mL |
Formula molecolare | H5NO |
Numero MDL | MFCD00066650 |
Imballaggio | Bottle |
InChI Key | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.O |
IUPAC Name | azanium;hydroxide |