Learn More
Cytiva Butyl Sepharose™ High Performance Chromatography Media
Designed for intermediate and polishing step purification steps
Marca: Cytiva 17-5432-01
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 0.02500kg
Descrizione
- Hydrophobic interaction chromatography (HIC) media composed of highly cross-linked 34μm agarose beads with aliphatic butyl functional groups
- High-resolution, capacity separations for recovery
- High ligand density for dynamic binding capacity even at low salt concentration
- Display minimum of ionic interactions
- Chemical stability for effective CIP and sanitization
- Available in prepacked columns such as HiPrep™, HiScreen™, and HiTrap™ plus laboratory and BioProcess pack sizes
Specifica
25 mL | |
Stable in commonly used aqueous Buffers: 1 M Sodium Hydroxide, 1 M Acetic Acid, 8 M Urea, 6 M Guanidine Hydrochloride, 30% Acetonitrile, 70% Ethanol, 3 M Ammonium sulfate, 1 mM HCl, 30% Isopropanol, 2% SDS | |
38 mg b-lactoglobulin/mL mediμm | |
100 to 200 cm/Hoμr | |
300 kPa | |
3 to 13 | |
Butyl |
For Intermediate and Polishing Step PurifiCatIon Steps | |
4°C to 30°C | |
Butyl Sepharose High Performance Media | |
24 to 44 μm | |
Cross-Linked Agarose | |
20% Ethanol |
Sicurezza e movimentazione
- Butyl Sepharose High Performance, 25 ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol