Learn More
BD BUV395 Streptavidin
Affinity purified
Marca:  BD 564176
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15853419
  • 1045.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Host Species:
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry
Specifica
Specifica
Streptavidin
Mouse
Affinity-purified
BUV395