missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BVES Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | BVES |
|---|---|
| Concentrazione | 0.17 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16870874
|
Proteintech
12920-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16860874
|
Proteintech
12920-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Blood vessel epicardial substance (BVES), also designated Popeye protein 1, is a transmembrane protein that plays a role in cell-cell interactions and adhesion, specifically at tight junctions. BVES is composed of an extracellular amino-terminus, three transmembrane domains and a cytoplasmic carboxyl-terminus. It is expressed in the developing coronary vascular system, specifically in the proepicardium, migrating epithelial epicardium, delaminated vasculogenic mesenchyme and vascular smooth muscle cells, where it functions to direct development in heart, epithelial and muscle cells during embryogenesis. BVES accumulates at points of cell-cell contact, such as filopodia and cell borders, and promotes adhesion prior to the arrival of E-cadherin.Specifica
| BVES | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q3BCU4, Q8NE79, Q9ES83 | |
| 11149, 23828, 365603 | |
| BVES Fusion Protein Ag3593 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BVES |
| 0.17 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BVES, HBVES, POP1, POPDC1, Popeye protein 1 | |
| Bves | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto