missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BZW1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 19917-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16899384

  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 20-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Enhances histone H4 gene transcription but does not seem to bind DNA directly.
Specifica

Specifica

BZW1
Polyclonal
Unconjugated
BZW1
BZAP45, BZW1, KIAA0005, Nbla10236, Protein Orf
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
363232, 66882, 9689
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.89 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6P7P5, Q7L1Q6, Q9CQC6
Bzw1
BZW1 Fusion Protein Ag13830
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali