Learn More
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Bulk-Packed Pump Tubing
Convenient and cost-effective
905.00€ - 2135.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA approved |
---|---|
Autoclavabile | Yes |
Materiale | C-Flex |
Overall Length (Metric) | 7.6 m |
Min. Operating Temperature (Metric) | -40°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11896783
|
Masterflex™
06436-14 |
14 |
905.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11836793
|
Masterflex™
06436-24 |
24 |
2135.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11806793
|
Masterflex™
06436-25 |
25 |
1535.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11846793
|
Masterflex™
06436-35 |
35 |
1410.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11856793
|
Masterflex™
06436-36 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™
- Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day
- Unique packaging options include packs, cases, and spools for customer-friendly ordering and delivery
- Very low protein binding
- Heat sealable, weldable
- Economical tubing
- Applications: General-purpose lab uses requiring high performance and long life
- Characteristics: Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability, smooth surface, opaque white
- This bulk tubing comes in convenient cases containing up to 20 sealed bags of tubing (depending on tubing size).
- Bulk tubing eliminates individual cardboard boxes, reduces unpacking time, and saves you money on shipping.
- Tubing comes in 25-ft bags.
Specifica
FDA approved | |
C-Flex | |
-40°C | |
100°C |
Yes | |
7.6 m | |
Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation |