Learn More
c-Myc Mouse, Clone: 9E-10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
137.00€ - 210.00€
Specifica
Antigene | c-Myc |
---|---|
Clone | 9E-10 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951488
|
EnquireBio
QAB102-25UG |
25 μg |
137.00€
25µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941488
|
EnquireBio
QAB102-100UG |
100 μg |
210.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
c-Myc | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
4609 | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
9E-10 | |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_002458 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |