Learn More
C16orf70 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | C16orf70 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.34 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810165
|
Proteintech
20602-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800165
|
Proteintech
20602-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The MW of this protein is 48 kDa, and our antibody specifically recognizes the 48 kDa protein.
The function of C20orf30 has not been widely studied, and is yet to be fully elucidated.Specifica
| C16orf70 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q9BSU1 | |
| 102547323, 80262 | |
| C16orf70 Fusion Protein Ag14576 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| C16orf70 |
| 0.34 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| C16orf6, C16orf70, lin 10, LIN10, UPF0183 protein C16orf70 | |
| C16orf70, LOC102547323 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |