missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1orf103 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 26115-1-AP-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The specific function of this protein remains unknown.Specifica
| C1orf103 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| LRIF1 | |
| C1orf103, LRIF1, Receptor interacting factor 1, RIF1, RP11 96K19.1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 321000, 55791 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.26 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q5T3J3, Q8CDD9 | |
| Lrif1 | |
| C1orf103 Fusion Protein Ag23494 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto