Learn More
C1orf103 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | C1orf103 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.26 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16884645
|
Proteintech
26115-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16874645
|
Proteintech
26115-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The specific function of this protein remains unknown.Specifica
| C1orf103 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q5T3J3, Q8CDD9 | |
| 321000, 55791 | |
| C1orf103 Fusion Protein Ag23494 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| LRIF1 |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| C1orf103, LRIF1, Receptor interacting factor 1, RIF1, RP11 96K19.1 | |
| Lrif1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |