Learn More
C1orf50 Monoclonal Antibody (OTI1F9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA502903S
Descrizione
C1orf50 Monoclonal antibody specifically detects C1orf50 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpecifica
| C1orf50 | |
| Monoclonal | |
| 0.71 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9BV19 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 79078 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI1F9 | |
| Unconjugated | |
| C1orf50 | |
| C15H1orf50; C1orf50; chromosome 1 open reading frame 50; chromosome 15 C1orf50 homolog; uncharacterized protein C1orf50; uncharacterized protein C1orf50 homolog | |
| Full length human recombinant protein of human C1orf50 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.