missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1orf50 Monoclonal Antibody (OTI1F9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
dietro preventivo
Specifica
| Antigene | C1orf50 |
|---|---|
| Clone | OTI1F9 |
| Concentrazione | 0.71 mg/mL |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17518041
|
Origene Technologies
TA502903S |
30 μL |
dietro preventivo
30µL |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17598031
|
Origene Technologies
TA502903 |
100 μL |
dietro preventivo
100µL |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
C1orf50 Monoclonal antibody specifically detects C1orf50 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpecifica
| C1orf50 | |
| 0.71 mg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 79078 | |
| Primary | |
| C1orf50 |
| OTI1F9 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Q9BV19 | |
| IgG2a | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto