missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1orf50 Monoclonal Antibody (OTI1F9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA502903
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
C1orf50 is a protein coding gene.Specifica
| C1orf50 | |
| Monoclonal | |
| 0.71 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9BV19 | |
| C1orf50 | |
| Full length human recombit protein of human C1orf50 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| OTI1F9 | |
| Unconjugated | |
| C1orf50 | |
| chromosome 1 open reading frame 50 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 79078 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto