missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C5b-9 Antibody (aE11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
291.00€ - 587.00€
Specifica
| Antigene | C5b-9 |
|---|---|
| Clone | aE11 |
| Concentrazione | 1.0 mg/mL |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18775193
|
Novus Biologicals
NBP1-05120 |
100 μg |
587.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18273505
|
Novus Biologicals
NBP1-05120-0.025MG |
0.025 mg |
291.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
C5b-9 Monoclonal specifically detects C5b-9 in Human, Porcine, Bacteria, Equine, Baboon samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Western Blot (Negative).Specifica
| C5b-9 | |
| 1.0 mg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| MAC, Membrane attack complex, sC5-b9, sC5b-9, TCC, Terminal complement complex | |
| IgG2a κ | |
| Protein A or G purified |
| aE11 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Purified C5b-9 | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto