Learn More
SHOWA™ Guanto monouso nitrile, per camere bianche
Catalog Number 16243172
Click to view available options
Size:
Extra piccolo
Piccolo
Media
Grande
Molto grande
Guanto senza silicona per camera bianca, altamente resistente agli agenti chimici con elevata resistenza alla rottura e presa eccellente!
Camera bianca classe 100 (ISO 5).
  • Guanto in nitrile 100 % trattato in una camera bianca.
  • Offre estremamente alte proprietà di emissione di particelle e ESD, proteggendo i semiconduttori e le merci deperibili.
  • Il colore bianco è ideale per ambienti di camere bianche, di laboratorio e di trasformazione alimentare che richiedono severi standard di igiene industriale.
  • I polpastrelli testurizzati offrono una presa migliore e una migliore distinzione tattile.
  • Il disegno a polsino lungo garantisce la compatibilità con indumenti per camera bianca.
  • Categoria III, approvata EN 374.
  • Operazioni in camera bianca.
  • Trasformazione dei prodotti alimentari.
  • Fabbricazione di prodotti elettronici.
  • Prodotti farmaceutici.
  • Laboratori.
  • Manipolazione di parti complesse.
  • Applicazioni di verniciatura elettrostatica.
Certificazione/Conformità ISO 5
Certifications/Compliance (Europe) EU Regulation 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, EU Regulation 1935/2004 & 10/2011
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Colore bianco
Finitura esterna polpastrelli testurizzati
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Hand Ambidextrous
Latex Free Sì
Materiale Nitrilo
Powdered Powder Free
Size Extra piccolo
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Type C
Modello C9905PFXS
Serie C9905PF
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm