Learn More
Cadence Science™ Aghi per pipettaggio da laboratorio
Gli aghi a cono standard sono dotati di cannule in acciaio inox di tipo 304 per dosatori volumetrici, diluitori e pipettatori sia manuali che automatici
Marca: Cadence Science™ 9872
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
316 Stainless Steel Hub with 316 Stainless Steel Tubing
- Gli aghi da 14-825-16A a -16N e da 14-818-106A a -106C presentano tutti dei coni standard con rivestimento in nichel e cannule in acciaio inox 304
- Gli aghi da 01-290-29 a 35 presentano coni Luer femmina filettati in acciaio inox 316 Micro-Mate™ e cannule in acciaio inox 316
- Tutti dispongono di punte smussate a 90°
Specifica
Stainless Steel, Stainless Steel (Hub) | |
4 in. | |
12 Needles | |
Per dosatori volumetrici manuali e automatici, diluitori, pipettatori e procedure di laboratorio |
Misura 16 | |
Ago per pipettaggio | |
Punta smussata a 90° | |
Attacco Luer femmina |