Learn More
Calcium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Descrizione
Calcium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M
Specifica
Colore | Colorless |
pH | 1 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 500 mL |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |