Learn More
Calcium, Technical, Metal, Pieces, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
25g
100g
250g
7440-70-2
1484°C
Gray
40.07g/mol
845°C
14
85314
Ca
Plastic powder jar
7440-70-2
1484°C
Gray
40.07g/mol
845°C
14
85314
Ca
Plastic powder jar
Ca, CAS Number-7440-70-2, 100g, 1484 deg.C, Gray, 40.07g/mol, 845 deg.C, 85314, Plastic powder jar, Solid
Quantità 100g
Forma fisica Solid
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.