Learn More
BINDER™ Certificato di calibrazione temperatura
Certificato di calibrazione temperatura
Marca: BINDER™ 8012-1602
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00200kg
Descrizione
- Measurement at specified temperature
- Including certificate
- Various points of measurement
Specifica
Dispositivi BINDER MK 56, MK 115, MK 240, MK 720 | |
Certificato di calibrazione temperatura - misurazione della temperatura ambientale incluso certificato, 27 punti di misurazione con una temperatura di prova prestabilita | |
Certificato di calibrazione temperatura | |
Misurazione della temperatura |