missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CALML3 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
---|---|
Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Peso molecolare | 42.13 |
Intervallo di pH | 8 |
Metodo di preparazione | In vitro wheat germ expression system |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16152541
|
Abnova™
H00000810-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16162541
|
Abnova™
H00000810-P01.25UG |
25μg |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
42.13 | |
In vitro wheat germ expression system | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Recombinant |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Human | |
Solution |