Learn More
Calnexin (Endoplasmic Reticulum Marker) Mouse, Clone: CANX/1543, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 821-MSM3-P0
Codice prodotto. 15961128
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Calnexin (Endoplasmic Reticulum Marker)
Cytoplasmic
CANX/1543
Unconjugated
Mouse
90kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
821
IgG1 κ
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant N-terminal fragment of human Calnexin protein (apprx. aa 1-300)
HeLa, MCF-7 or U2OS cells. Kidney or small intestine.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.