missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calnexin (Endoplasmic Reticulum Marker) Mouse, Clone: CANX/1543, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | Calnexin (Endoplasmic Reticulum Marker) |
|---|---|
| Clone | CANX/1543 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15961128
|
EnquireBio
821-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15971128
|
EnquireBio
821-MSM3-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Risparmia 76.40€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| Calnexin (Endoplasmic Reticulum Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant N-terminal fragment of human Calnexin protein (apprx. aa 1-300) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 90kDa |
| CANX/1543 | |
| ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 821 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasmic | |
| HeLa, MCF-7 or U2OS cells. Kidney or small intestine. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto