Learn More
Calnexin Mouse, Clone: CANX/1541, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 821-MSM1-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15931128
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Calnexin
Cytoplasmic
CANX/1541
Unconjugated
NP_001737
Mouse
90kDa
Protein A/G Purified
RUO
821
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CANX
Recombinant N-terminal fragment of human Calnexin protein
HeLa, MCF-7 or U2OS cells. Kidney or small intestine.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.