Learn More
Motic™ C-Mount Camera Adapter for SMZ168 Stereo Zoom Trinocular Microscope Chip Sensor
Mount a digital C-mount camera with 1/3 in., 1/2 in., or 2/3 in. on board chip on your SMZ168 Trinocular
Marca:  Motic™ SW0113N6
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11844313
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • For use with SMZ168 Stereo Zoom Trinocular Microscope:
    • SW0113N6: Mount a digital C-mount camera with 1/2 in. and 2/3 in. on board chip for 0.5X magnification power
    • SW0113N7: Mount a digital C-mount camera with 1/3 in. on board chip for 0.45X magnification power
Specifica
Specifica
Camera Adapter
12.7, 16.9 mm
0.5X
1/2, 2/3 in.
SMZ168 Stereo Zoom Microscope
1 Ea.