Learn More
Motic™ Camera Adapter, C-Mount, B3
Choose the most appropriate adapter for your camera and microscope and unlock the potential of photomicography. Motic™ Camera Adapter, C-Mount, B3 , is suitable for B3 Series Microscopes and uses the industry standard attachment for digital imaging devices dedicated to microscopes.
Marca:  Motic™ SW0113M9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15465152
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Connect a C-mount camera with this adapter.
  • Suitable for B3 Series Microscopes.
  • B3 Microscopes are designed for advanced laboratory work and employ ASC achromatic super contrast and plan achromatic objectives.
Specifica
Specifica
C-Mount Camera Adapter
B3 Microscopes, 1/2in. Sensor Camera
0.5X